SAB3701027
Anti-Mouse IgG (Fc specific), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Propriétés physiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable