MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
M2933
Sigma-Aldrich
MES hydrate
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Acide 2-morpholinoéthanesulfonique hydraté, Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique hydrate, Acide 4-morpholinoéthanesulfonique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.24 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
eCl@ss :
32129211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Qualité
BioPerformance Certified
for molecular biology
Pureté
≥99.5%
Forme
crystalline powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
nucleic acid detection: suitable
Impuretés
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
Couleur
white
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa  
6.1
Solubilité
water: 335.3 g/L at 20 °C
Adéquation
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
Application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Activité étrangère
DNase, RNase, protease, none detected
Chaîne SMILES 
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le tampon MES hydraté (acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique monohydraté) est un tampon biologique zwittérionique polyvalent couramment utilisé en biologie moléculaire et en culture cellulaire. Son pKa de 6,1 en fait l'option idéale pour tamponner les solutions à pH physiologique et garantir des résultats précis et fiables. La grande solubilité dans l'eau et la liaison extrêmement réduite aux ions métalliques de ce tampon en font une solution de choix pour diverses applications, notamment les travaux de biologie moléculaire tels que l'extraction d'ADN et d'ARN, la PCR ou l'électrophorèse sur gel. C'est aussi un composé clé en culture cellulaire qui constitue une alternative moins toxique au tampon Tris et au tampon phosphate.
Outre ces applications, le tampon MES hydraté est largement utilisé pour réguler le pH des milieux de culture végétale, des solutions de réactifs et des expériences physiologiques. C'est l'option privilégiée pour étudier les effets du pH sur les réactions enzymatiques et approfondir les interactions des protéines et autres biomolécules avec les ions métalliques. En tant que tampon de Good, le MES hydraté répond à des critères stricts : pKa intermédiaire, solubilité maximale dans l'eau et minimale dans les autres solvants, effet de sel réduit, stabilité à différentes températures, stabilité chimique et enzymatique, faible absorption dans le spectre UV ou visible et synthèse aisée. De plus, il ne forme pas de complexe avec la plupart des ions métalliques, garantissant ainsi des résultats fiables dans les applications impliquant ce type d'ions.
Application
Le MES hydraté a été utilisé :
  • pour mettre en suspension des cellules avant des études d'induction autophagique.
  • dans la préparation d'un milieu de Murashige et Skoog pour la croissance de semis d'Arabidopsis thaliana.
  • pour la conjugaison de sondes d'hybridation avec des billes avant amplification par PCR.
  • pour traiter une matrice dérivée de fibroblaste avant conjugaison avec de l'héparine en vue de son utilisation comme plateforme d'administration de facteur de croissance de l'endothélium vasculaire.
  • comme tampon de lavage dans une étude de biologie moléculaire.
  • comme constituant de milieux de culture.
Caractéristiques et avantages
  • Produit adapté à la biologie moléculaire et à la culture cellulaire.
  • Peut entrer dans la composition de tampons, pour l'électrophorèse et la séparation de protéines.
  • Testé pour garantir l'absence d'endotoxines et pour dénombrer les germes aérobies totaux.
  • Exempt de DNases, NICKases, RNases et protéases.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 5,5 à pH 6,7 (à 25 °C), avec un pKa de 6,1 (à 25 °C).
  • Forte solubilité dans l'eau.
  • Liaison extrêmement réduite aux ions métalliques.
  • Moins toxique pour les cellules que d'autres tampons comme le Tris ou le phosphate.
  • Stable sur une grande plage de pH.
  • Faible pouvoir d'absorption vis-à-vis des UV.
  • Réactivité minimale.
Notes préparatoires
Un tampon à base de MES peut être ajusté au pH souhaité par titrage au NaOH. Il est également possible d′obtenir le pH recherché par mélange d′une solution mère de MES et d′une solution de sel sodique de MES. La littérature propose des tables de mélange normalisées permettant de préparer des tampons de pH donné à partir de solutions mères. Il n′est pas recommandé d′utiliser du MES pour tamponner une solution à pH 7,4 ; dans ce cas, préférez d′autres tampons.
Stockage et stabilité
Les solutions sont stables plusieurs mois entre 2 et 8 °C. Stériliser par filtration sur des filtres de 0,2 uM. Il n′est pas recommandé d′autoclaver les tampons à base d′acide sulfonique. Si les tampons doivent être exempts de nucléases, commencer par traiter l′eau, puis ajouter le tampon après l′autoclavage. Les solutions de MES autoclavées deviennent jaunes, mais cette coloration n′a aucune incidence sur le pH (pas de variation mesurable). L′identité du produit de dégradation jaune est inconnue.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocol: An improved high-throughput method for generating tissue samples in 96-well format for plant genotyping (Ice-Cap 2.0).
Plant methods, 3 (1), 8-8 (2007)
Multiplex assay for subtyping avian influenza A viruses by cDNA hybridization and adapter-mediated amplification.
Applied Microbiology and Biotechnology, 100 (20), 8809-8818 (2016)
Fibroblast-derived matrix (FDM) as a novel vascular endothelial growth factor delivery platform.
Du, Ping, et al.
J. Controlled Release, 194, 122-129 (2014)
Autophagic or necrotic cell death in the absence of caspase and bcl-2 family members.
Lam, David, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 363 (3), 536-541 (2007)
Dawson, R.M.C. et al.
Data for Biochemical Research, 410-410 (1987)