Principaux documents
M3671
Sigma-Aldrich
MES
low moisture content, ≥99% (titration)
Synonyme(s) :
Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique, Acide 4-morpholinoéthanesulfonique
50 G
186,00 $
250 G
631,00 $
1 KG
1 910,00 $
186,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
186,00 $
250 G
631,00 $
1 KG
1 910,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.24
Beilstein:
141319
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
eCl@ss :
32129211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
186,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% (titration)
Forme
powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Impuretés
≤1.0% water
Couleur
white
pH
2.5-4 (25 °C, 97.6 g/L)
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa  
6.1
Densité
1.23 g/cm3 at 20—25 °C
1.27 g/cm3 at 20—25 °C
Application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma (
)
metabolomics (
)
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le tampon MES, reconnu comme l'un des tampons de Good employés dans les applications biologiques et biochimiques, joue un rôle crucial dans divers domaines de la recherche. Ce tampon morpholinique zwittérionique s'avère extrêmement utile du fait de son pouvoir tampon dans la plage de pH allant de 5,5 à 6,7. Il ne forme pas de complexe avec la majorité des métaux généralement employés dans les études biologiques et environnementales. Sa solubilité est excellente dans l'eau mais est extrêmement limitée dans les lipides, il ne peut donc pas traverser les membranes.
Ce tampon polyvalent peut trouver de nombreuses applications dans le maintien d'un environnement stable pour les solutions utilisées dans les milieux de culture cellulaire, les formulations de tampon à base de protéines et les tampons de migration pour l'électrophorèse. Son intérêt s'étend aux procédés de purification d'anticorps, de peptides, de protéines, de produits sanguins et de facteurs de croissance. Le tampon MES est un choix optimal pour l'électrochromatographie capillaire, grâce à sa faible mobilité ionique. Il constitue notamment une alternative plus sûre aux agents potentiellement toxiques comme le cacodylate et les tampons non zwittérioniques, notamment le citrate et le malate. Le tampon MES s'avère également utile dans l'ajustement précis du pH des milieux de croissance, la stabilisation des solutions enzymatiques et la formulation des tampons de migration pour électrophorèse PAGE dans diverses méthodes expérimentales.
Application
Il a été employé comme milieu de culture tamponné à base de bicarbonate.[1]
Le MES a été utilisé comme constituant du tampon d′élution utilisé pour éluer le plasma des colonnes d′affinité de l′α2-macroglobuline.[2] Il a servi de tampon d′activation pour la conjugaison d′anticorps à des microparticules.[3] Le MES a été utilisé dans la fonctionnalisation des microcanaux lors de la création de la plate-forme microfluidique intégrée de résonance des plasmons de surface pour la détection des pathogènes[4]
Caractéristiques et avantages
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 5,5 à pH 6,7 (à 25 °C), avec un pKa de 6,1 (à 25 °C).
  • Forte solubilité dans l'eau.
  • Liaison extrêmement réduite aux ions métalliques.
  • Moins toxique pour les cellules que d'autres tampons comme le Tris ou le phosphate.
  • Stable sur une grande plage de pH.
  • Faible pouvoir d'absorption vis-à-vis des UV et réactivité minimale.
Remarque sur l'analyse
Low moisture
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Impaired lipoprotein receptor-mediated peripheral binding of plasma amyloid-? is an early biomarker for mild cognitive impairment preceding Alzheimer's disease.
Sagare, Abhay P., et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 24 (1), 25-34 (2011)
Portable microfluidic integrated plasmonic platform for pathogen detection
Tokel, Onur, et al.
Scientific Reports, 2015, 9152-9152 null
Sensitive Mie scattering immunoagglutination assay of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) from lung tissue samples in a microfluidic chip
Song, Jae-Young, et al.
J. Virol. Methods, 178, 31-38 (2011)
"(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review.
Ferreira, Carlos MH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5 (39), 30989-31003 (2015)
Sensitive Mie scattering immunoagglutination assay of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) from lung tissue samples in a microfluidic chip.
Song JY, Lee CH, Choi EJ, Kim K, et al.
J. Virol. Methods, 178, 31-38 (2011)
Protocoles
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What does low moisture content mean in the description of Product M3671, MES - low moisture?
    1 answer
    1. The amount of water/moisture for MES (M3671) is tested by Karl Fisher and meets a specification of less than 1%. The other MES Hydrates offered have a specification of less than 9%.
      Helpful?
  4. Is Product M3671, MES - low moisture, autoclavable?
    1 answer
    1. Autoclaving is not recommended for any sulfonic acid buffer solution. Sterilization of a MES buffer solution can be accomplished by filtering it through a 0.2 micron filter.
      Helpful?
  5. What is the solubility of Product M3671, MES - low moisture?
    1 answer
    1. We test the solubility of Prod. No. M3671 at 20 grams in 80 mL of water. A clear, colorless solution is obtained. This concentration is not necessarily the upper solubility limit of MES in water.
      Helpful?
  6. How does one prepare a buffer using Product M3671, MES - low moisture, free acid?
    1 answer
    1. A buffer using MES free acid can be prepared by titrating the free acid with sodium hydroxide to the desired pH. Alternatively, volumes of equimolar MES free acid and sodium MES can be mixed to attain the desired pH.
      Helpful?
  7. What is the pH of a solution of Product M3671, MES - low moisture?
    1 answer
    1. The pH of a 0.5 M solution in water should be between 2.5 and 4.0.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.