Documents
L9379
Sigma-Aldrich
Lectine de Phytolacca americana (phytolaque)
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Mitogène de la phytolaque, PWM
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Stérilité
aseptically filled
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤0.3 μg/mL mitogenic activity
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les lectines sont des protéines qui se lient à certains glucides ; elles sont omniprésentes chez les plantes, les champignons et les animaux. La structure de la lectine a fait l′objet de diverses études chez les plantes et les animaux. La structure secondaire de cette protéine est riche en brins β et présente des sites de liaison aux glucides en surface.
Application
La lectine de Phytolacca americana (phytolaque) a été utilisée :
  • comme complément de milieu de culture pour l′incubation de cellules mononucléées, pour induire la prolifération des lymphocytes
  • comme contrôle positif pour étudier le rôle du ligand 2 de la chémokine à motif C–C (CCL2) dans la prolifération et l′apoptose des leucocytes déciduaux
  • comme complément dans le milieu RPMI (Roswell park memorial institute) 1640 pour la culture de lymphocytes de sang périphérique
Actions biochimiques/physiologiques
La lectine est utile à la caractérisation des glycoconjugués, ainsi que pour leur imagerie et leur ciblage. Son utilisation dans les essais de micropuces facilite le profilage efficace du glycome, grâce à son interaction spécifique avec les oligosaccharides, les glycoprotéines et les glycolipides. Chez les plantes et les champignons, les lectines servent dans la défense contre les pathogènes et les insectes ou animaux. La lectine participe à la reconnaissance de l′hôte et à l′adhérence des tissus, ce qui favorise la pathogenèse des microorganismes.
Le PWM (mitogène de la phytolaque) est extrait des racines de phytolaque. Cette protéine a des propriétés mitogènes, d′hémagglutination et d′agglutination des leucocytes. Le PWM n′est pas spécifique à un groupe sanguin, mais il présente une affinité pour les oligomères du type N-acétyl-β-D-glucosamine.
Forme physique
Précipité au TCA, partiellement purifié.
Essentiellement dépourvu de sel.
Remarque sur l'analyse
L′activité mitogène a été déterminée par incorporation de BrdU dans les cellules HeLa en culture.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
B Hejdeman et al.
HIV medicine, 4(2), 101-110 (2003-04-19)
To study the impact of effective highly active antiretroviral therapy (HAART) on the preservation of long-term CD4 memory cells induced by vaccines in HIV-1-infected patients. Thirty HIV-1-positive patients on HAART with undetectable viral load were randomized into three groups: 10
Assessment of cellular immune responses of healthy and diseased Tasmanian devils (Sarcophilus harrisii)
Kreiss A, et al.
Developmental and Comparative Immunology, 32(5), 544-553 (2008)
The use of a novel combination of diagnostic molecular and cytogenetic approaches in horses with sexual karyotype abnormalities: a rare case with an abnormal cellular chimerism
Demyda P, et al.
Theriogenology, 81(8), 1116-1122 (2014)
W E Müller et al.
European journal of biochemistry, 183(2), 391-396 (1989-08-01)
Previously it was established [Pahwa, S., Pahwa, R., Saxinger, C., Gallo, R. C. & Good, R. A. (1985) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82, 8198] that nonviable preparations of human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) abolish the proliferative response of human
Nishaki Mehta et al.
Vaccine, 28(21), 3672-3678 (2010-04-02)
Hepatitis B-specific memory B cell (HSMBC) frequencies were measured following hepatitis B vaccination in 15 HIV uninfected and 12 HIV infected adolescents. HSMBC were detected at significantly lower frequencies in HIV infected than in HIV uninfected individuals. The detection of
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.