L4144
Lectine de Phaseolus vulgaris (haricot rouge)
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Agglutinine de Phaseolus vulgaris, PHA
Gamme de produits
BioReagent
Forme
lyophilized powder
Puissance
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at 250 μg lectin/ml.)
≤1.0 μg per mL leucoagglutination activity
≤5 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
salt, free
Solubilité
DPBS: 5 mg/mL, slightly hazy, colorless
Adéquation
leucocyte agglutination activity tested
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- it has been used as a positive control to treat cells
- to stimulate cell culture for the analysis of lymphocyte proliferation
- to stimulate T cells
Actions biochimiques/physiologiques
La PHA-E n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais l′agglutination peut être inhibée par certains oligosaccharides. La PHA-P est la forme protéique de la PHA avant la séparation et la purification de l′érythroagglutinine et de la leucoagglutinine. La PHA-M est la forme mucoprotéique. Les conjugués sont préparés à partir des lectines purifiées correspondantes.
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.