Principaux documents
L2769
Sigma-Aldrich
Lectine de Phaseolus vulgaris (haricot rouge)
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Agglutinine de Phaseolus vulgaris, PHA
2 MG
168,00 $
5 MG
324,00 $
10 MG
601,00 $
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 MG
168,00 $
5 MG
324,00 $
10 MG
601,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
Phaseolus vulgaris
Forme
lyophilized powder
Puissance
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at <62.5 μg lectin/ml.)
≤1.0 μg/mL leucoagglutination activity
≤5 μg/mL mitogenic activity
Composition
Protein, ≥60% biuret
Impuretés
salt, free
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Phytohemagglutinin (PHA) derived from Phaseolus vulgaris is a tetrameric glycoprotein. It consists of two different subunits, that weighs 120 kDa.[1]
Application
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) has been used:
  • as a positive control in ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assay[2]
  • to induce Th2 polarization for T-cell differentiation in vitro[3]
  • as controls in the lymphocyte proliferation assays[4]
Actions biochimiques/physiologiques
La PHA correspond à deux espèces moléculaires : l′érythroagglutinine (PHA-E) qui possède une faible activité mitogénique et une forte activité érythroagglutinine, et la leucoagglutinine (PHA-L) qui possède une forte activité mitogénique et leucoagglutinante, mais une activité érythroagglutinante très faible.
La PHA-E n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais l′agglutination peut être inhibée par certains oligosaccharides. La PHA-P est la forme protéique de la PHA avant la séparation et la purification de l′érythroagglutinine et de la leucoagglutinine. La PHA-M est la forme mucoprotéique. Les conjugués sont préparés à partir des lectines purifiées correspondantes.
Notes préparatoires
Purified by a modification of the method of Leavitt.[5]
Remarque sur l'analyse
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a suspension of either human erythrocytes (2% in phosphate buffered saline, pH 6.8) or human leukocytes (107 per mL in saline) after 1 hr incubation at 25 °C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Variation in gamma interferon responses to different infecting strains of Mycobacterium tuberculosis in acid-fast bacillus smear-positive patients and household contacts in Antananarivo, Madagascar
Rakotosamimanana N, et al.
Clinical and Vaccine Immunology : CVI, 17(7), 1094-1103 (2010)
Fan Yang et al.
Gene therapy, 29(1-2), 41-54 (2021-01-13)
Adeno-Associated Virus (AAV)-based gene therapy vectors are in development for many inherited human disorders. In nonclinical studies, cellular immune responses mediated by cytotoxic T cells may target vector-transduced cells, which could impact safety and efficacy. Here, we describe the bioanalytical
Linc-MAF-4 regulates Th1/Th2 differentiation and is associated with the pathogenesis of multiple sclerosis by targeting MAF
Zhang F, et al.
Faseb Journal, 31(2), 519-525 (2016)
Carla M S Ribeiro et al.
Nature, 540(7633), 448-452 (2016-12-06)
The most prevalent route of HIV-1 infection is across mucosal tissues after sexual contact. Langerhans cells (LCs) belong to the subset of dendritic cells (DCs) that line the mucosal epithelia of vagina and foreskin and have the ability to sense
Diana M Girnita et al.
Transplantation, 87(12), 1801-1806 (2009-06-23)
Granzyme B has been associated with allograft rejection in solid organ transplantation. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the granzyme B gene might impact its expression. The aims of this study were (1) to establish the frequency of two granzyme B
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Questions
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.