L7025
LB Broth with agar (Lennox)
Tablet microbial growth medium
Synonyme(s) :
LB Agar, LB agar
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
tablet
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- A budget-friendly alternative to pre-poured plates
- Convenient small package to eliminate weighing
- Fast preparation – no stirring required
Composants
9.14g/L Tryptone
4.57 g/L Yeast Extract
4.57 g/L NaCl
1.6g/L inert binding agents
Reconstitution
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.