Principaux documents
L7386
Sigma-Aldrich
Lysostaphine from Staphylococcus staphylolyticus
≥500 units/mg protein, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Glycyl-glycine endopeptidase
1 MG
148,00 $
5 MG
496,00 $
15 MG
1 140,00 $
148,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
148,00 $
5 MG
496,00 $
15 MG
1 140,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
148,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Lysostaphine from Staphylococcus staphylolyticus, lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
Source biologique
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥500 units/mg protein
Poids mol.
25 kDa
Composition
Protein, 50-70% biuret
Conditionnement
pkg of (sold on basis of mg protein)
Solubilité
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Structure chimique : peptide
Actions biochimiques/physiologiques
La lysostaphine est une endopeptidase à zinc d'un poids moléculaire de 25 kDa environ. Comme la lysostaphine clive les réticulations de type polyglycine dans la couche de peptidoglycane de la paroi cellulaire de Staphylococcus, elle s'est révélée utile pour la lyse cellulaire et comme potentiel agent thérapeutique anti-microbien.
pH optimal en termes d'activité : ~7,5
Définition de l'unité
Une unité réduit la turbidité (A620) d'une suspension de cellules de Staphylococcus aureus de 0,250 à 0,125 en 10 min à pH 7,5 et 37 °C dans un mélange réactionnel de 6,0 ml.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ian R Monk et al.
Nature communications, 10(1), 3067-3067 (2019-07-13)
WalKR (YycFG) is the only essential two-component regulator in the human pathogen Staphylococcus aureus. WalKR regulates peptidoglycan synthesis, but this function alone does not explain its essentiality. Here, to further understand WalKR function, we investigate a suppressor mutant that arose
Judy J J Ou et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 6, 187-187 (2017-01-14)
Background:Staphylococcus aureus (S. aureus) small colony variants (SCVs) can survive within the host intracellular milieu and are associated with chronic relapsing infections. However, it is unknown whether host invasion rates and immune responses differ between SCVs and their wild-type counterparts.
Catherine Bennett et al.
International forum of allergy & rhinology, 9(8), 918-925 (2019-06-05)
Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common disease, often refractory to conventional antimicrobial treatment. In this study we investigate the antimicrobial and anti-inflammatory effects of adding kappa-carrageenan to a commercially available sinus rinse. Kappa-carrageenan was added to Flo CRS and Flo
Dafne Bongiorno et al.
MicrobiologyOpen, 9(5), e1017-e1017 (2020-04-03)
Methicillin-resistant S. aureus has been reported as the main pathogen involved in chronic infections, osteomyelitis, and prosthetic joint infections. The host/pathogen interaction is dynamic and requires several changes to promote bacterial survival. Here, we focused on the internalization and persistence
Igor Belyansky et al.
The Journal of surgical research, 171(2), 409-415 (2011-06-24)
Lysostaphin (LS), a naturally occurring Staphylococcal endopeptidase, has the ability to penetrate biofilm, and has been identified as a potential antimicrobial to prevent mesh infection. The goals of this study were to determine if LS adhered to porcine mesh (PM)
Protocoles
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.