Principaux documents
L6529
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
LPS
1 MG
76,40 $
76,40 $
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
76,40 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
76,40 $
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
Escherichia coli (O55:B5)
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Produit purifié par
gel-filtration chromatography
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<3% Protein (Lowry)
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, faintly hazy to hazy
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les lipopolysaccharides (LPS) sont des glycolipides complexes qui contiennent plusieurs constituants. Les entérobactéries, notamment E. coli, ont un lipide A hautement conservé lié au polysaccharide O antigénique. Le lipide A hydrophobe forme le constituant le plus externe, qui intervient dans les propriétés biologiques attribuées au LPS endotoxique. Un oligosaccharide central court (Core OS en anglais) est lié au lipide A. Les entérobactéries contiennent un polysaccharide O (O-PS) antigénique de structure répétitive fixé à l′extrémité distale de l′oligosaccharide central, formant le LPS lisse. Le polysaccharide O d′E. coli contient environ 170 antigènes distincts qui interagissent avec le système immunitaire de l′hôte. Sur la base des structures OS centrales présentes dans E. coli, ils ont été désignés K-12 et R1 à R4.[1][2]
Application
Le LPS (lipopolysaccharide) d′Escherichia coli O55:B5 a été utilisé :
  • pour stimuler la sécrétion de cytokines par les cellules mononucléées du sang périphérique (PBMC)[3]
  • pour stimuler les fibroblastes embryonnaires de type sauvage et mutant pour l′induction de la phosphorylation de p56[4]
  • pour mesurer les taux de facteur de nécrose tumorale-α et l′activité du facteur nucléaire-κB p65 après stimulation[5]
  • pour la stimulation des lymphocytes de hamster in vitro[6]
  • pour induire la morphologie dendritique activée d′une lignée cellulaire de macrophages de souris dans une étude[7]
Les lipopolysaccharides (LPS) sont des constituants caractéristiques de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif. Les LPS et leur fraction lipidique (lipide A) stimulent les cellules du système immunitaire inné via le récepteur TLR4 (Toll-Like Receptor 4), un membre de la famille des récepteurs de type Toll, qui reconnaît la signature moléculaire des principaux agents pathogènes (PAMP).
Actions biochimiques/physiologiques
Le LPS (lipopolysaccharide) est un constituant clé de la membrane externe de la plupart des bactéries à Gram négatif. C′est un antigène hautement immunogène capable d′accroître la réponse immunitaire aux antigènes solubles.[8][9] Le LPS confère des propriétés antigéniques et endotoxiques aux bactéries. Il joue également un rôle important dans la résistance à l′infection par les phages.[10]
Reconstitution
Les lipopolysaccharides sont fournis sous la forme d′une poudre lyophilisée stérilisée par rayonnement γ. Pour la reconstituer, verser 1 ml de milieu de culture tissulaire ou de solution saline équilibrée stérile dans le flacon (1 mg) et mélanger jusqu′à dissolution en faisant délicatement tourner le flacon. Le produit reconstitué peut être dilué dans du milieu de culture tissulaire ou une solution saline équilibrée stérile aux concentrations de travail souhaitées.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de lipopolysaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Natalie M Otto et al.
Critical care (London, England), 12(4), R107-R107 (2008-08-20)
Hyperglycemia is associated with negative outcomes in various settings of critical illness; infectious complications, especially, seem to be increased. On the other hand, intensive insulin therapy (IIT) has been shown to improve outcome in clinical trials. Whether normoglycemia itself or
PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF THE LIPID A COMPONENT OF THE LIPOPOLYSACCHARIDES FROM ESCHERICHIA COLI.
A J BURTON et al.
Biochemistry, 3, 411-418 (1964-03-01)
Cheng Yang Ng et al.
Scientific reports, 7(1), 13683-13683 (2017-10-24)
Cytosolic phospholipase A
D E Heinrichs et al.
Molecular microbiology, 30(2), 221-232 (1998-10-29)
Bacterial lipopolysaccharides (LPS) are unique and complex glycolipids that provide characteristic components of the outer membranes of Gram-negative bacteria. In LPS of the Enterobacteriaceae, the core oligosaccharide links a highly conserved lipid A to the antigenic O-polysaccharide. Structural diversity in
Katerina Akassoglou et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(17), 6698-6703 (2004-04-21)
In multiple sclerosis, in which brain tissue becomes permeable to blood proteins, extravascular fibrin deposition correlates with sites of inflammatory demyelination and axonal damage. To examine the role of fibrin in neuroinflammatory demyelination, we depleted fibrin in two tumor necrosis
Articles
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf