Principaux documents
L3023
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
Detoxified
Synonyme(s) :
LPS
5 MG
298,00 $
298,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
298,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
298,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
Escherichia coli (O111:B4)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Couleur
white to beige
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This product is extracted from E. coli serotype O111:B4 and purified by chromatography. The source strain is from a private collection. The lipid A moiety has been partially delipidated by alkaline hydrolysis. Removal of the fatty acid portions of lipid A results in a detoxified LPS with an endotoxin level about 10,000 times lower than that of the parent LPS.
Application
Les lipopolysaccharides (LPS) sont des éléments constitutifs caractéristiques de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif. Les LPS et leur fraction lipidique (lipide A) stimulent les cellules du système immunitaire inné par l'intermédiaire du récepteur TLR4 (Toll-Like Receptor 4), qui appartient à la famille des récepteurs de type Toll et qui reconnaît la signature moléculaire des principaux agents pathogènes (PAMP).
Actions biochimiques/physiologiques
Lipopolysaccharides (LPS) are localized in the outer layer of the membrane and are, in noncapsulated strains, exposed on the cell surface. They contribute to the integrity of the outer membrane, and protect the cell against the action of bile salts and lipophilic antibiotics.
Notes préparatoires
Chromatographically purified; delipidized by alkaline hydrolysis
The product is soluble in water (5 mg/ml) or cell culture medium (1 mg/ml) yielding a hazy, faint yellow solution. A more concentrated, though still hazy, solution (20 mg/ml) has been achieved in aqueous saline after vortexing and warming to 70-80 oC. Lipopolysaccharides are molecules that form micelles in every solvent. Hazy solutions are observed in water and phosphate buffered saline. Organic solvents do not give clearer solutions. Methanol yields a turbid suspension with floaters, while water yields a homogeneously hazy solution.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Lipopolysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hua Qiu et al.
Drug design, development and therapy, 13, 589-600 (2019-02-28)
Jie-Du-Hua-Yu (JDHY) granule is a combination of six traditional Chinese medicines with known therapeutic effect in treating acute liver failure (ALF). The aim of this study was to investigate the amelioration efficacy of JDHY in lipopolysaccharide/D-galactosamine (LPS/D-GalN)-induced ALF in rat
Carol L Ladner-Keay et al.
Prion, 10(6), 466-483 (2016-12-03)
Conversion of native cellular prion protein (PrPc) from an α-helical structure to a toxic and infectious β-sheet structure (PrPSc) is a critical step in the development of prion disease. There are some indications that the formation of PrPSc is preceded
Fernando F Anhê et al.
Cell reports, 36(11), 109691-109691 (2021-09-16)
Lipopolysaccharides (LPSs) can promote metabolic endotoxemia, which is considered inflammatory and metabolically detrimental based on Toll-like receptor (TLR)4 agonists, such as Escherichia coli-derived LPS. LPSs from certain bacteria antagonize TLR4 yet contribute to endotoxemia measured by endotoxin units (EUs). We
Gabrielle R Andrade et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 10(10), 2864-2874 (2014-12-09)
E. coli O111 strains are responsible for outbreaks of blood diarrhea and hemolytic uremic syndrome throughout the world. Because of their phenotypic variability, the development of a vaccine against these strains which targets an antigen that is common to all
Rhonda H Wilson et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 180(8), 720-730 (2009-08-08)
In humans, immune responses to inhaled aeroallergens develop in the lung and draining lymph nodes. Many animal models of asthma bypass this route and instead use intraperitoneal injections of allergen using aluminum hydroxide as an adjuvant. We investigated whether allergic
Contenu apparenté
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.