L1635
L-Leucine β-naphthylamide
Synonyme(s) :
L-Leucine-2-naphthylamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: insoluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t15-/m0/s1
Clé InChI
JWHURRLUBVMKOT-HNNXBMFYSA-N
Application
- to measure the activity of aminopeptidase in Escherichia coli
- to evaluate the enzyme activity of cathepsin H from rabbit skeletal muscles
- in the proteolytic assay of L-Leucine aminopeptidase
Conditionnement
Qualité
Substrats
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges