Documents
I4879
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
L-Isoleucine β-naphthylamide,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-3-11(2)15(17)16(19)18-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-11,15H,3,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t11-,15-/m0/s1
Clé InChI
CEZPKIGJZWWHJT-NHYWBVRUSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges