L9125
L-Leucine-p-nitroanilide
leucine aminopeptidase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
L-Leucine-4-nitroanilide
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Leucine-p-nitroanilide, leucine aminopeptidase substrate
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17N3O3/c1-8(2)7-11(13)12(16)14-9-3-5-10(6-4-9)15(17)18/h3-6,8,11H,7,13H2,1-2H3,(H,14,16)/t11-/m0/s1
Clé InChI
AXZJHDNQDSVIDR-NSHDSACASA-N
Application
- for the determination of intestinal leucine aminopeptidase activity of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
- in insulin-regulated aminopeptidase inhibition assay
- for determining exopeptidase activity
Substrats
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves