Keratin is typically insoluble. This product is not tested for amino acid content or purity.
K8500
Keratin azure
Solid
605,00 $
About This Item
605,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Keratin azure, suitable for use as a protease substrate
Niveau de qualité
Forme
solid
Couleur
blue to very dark blue
Adéquation
suitable for protease substrate
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
1) Is this product soluble? 2) Is this product free of loose amino acids? How pure is it?