K2010
αAcide α-cétoglutarique sodium salt
BioUltra
Synonyme(s) :
2-Oxoglutarate de sodium monobasic, Acide 2-oxoglutarique monosodium salt, Acide 2-oxopentanedioïque monosodium salt
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥98% (perchloric acid titration)
Forme
powder
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Solubilité
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].OC(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Protocoles
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique