K3752
α-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate
≥95%
Synonyme(s) :
2-Oxopentanedioic acid disodium salt hydrate, Sodium 2-oxoglutarate dibasic hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.2Na.2H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
HSSWOFWCOAQLHZ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?