58790
(+)-Potassium Ds-threo-isocitrate monobasic
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
(1R,2S)-1-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monopotassium salt, Ds-(+)-threo-Isocitric acid monopotassium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (NT)
Activité optique
[α]20/D +20.5±1°, c = 2% in H2O
Pf
~185 °C (dec.)
Chaîne SMILES
[K+].O[C@H]([C@H](CC(O)=O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,4+;/m0./s1
Clé InChI
IVLPTBJBFVJENN-LEJBHHMKSA-M
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable