349631
Dimethyl 2-oxoglutarate
96%
Synonyme(s) :
Dimethyl α-ketoglutarate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
90-95 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CCC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
TXIXSLPEABAEHP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.