Principaux documents
I4259
Sigma-Aldrich
Iodoethane
Synonyme(s) :
Ethyl iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H5I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.97
Numéro Beilstein :
505934
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Densité de vapeur
5.38 (vs air)
Pression de vapeur
100 mmHg ( 18 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
Point d'ébullition
69-73 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Clé InChI
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)