B29806
1-Benzyl-4-piperidone
99%
Synonyme(s) :
1-Benzyl-4-oxopiperidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Point d'ébullition
134 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2
Clé InChI
SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Spirocyclic furopyridines as haloperidol-sensitive σ receptor ligands.
- Multi-target-directed donepezil + propargylamine + 8-hydroxyquinoline (DPH) hybrids for the treatment of Alzheimer′s disease.
- Spiropiperidine iminohydantoin aspartyl protease inhibitors.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter