289566
Iodométhane
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99.5%
Synonyme(s) :
Iodure de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.89 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99.5%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
Point d'ébullition
41-43 °C (lit.)
Pf
−64 (lit.)
Solubilité
water: soluble 14 g/L at 20 °C
Densité
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- N,N-dodecyl,methyl-polyethylenimine (PEI), a microbicidal polymer with potential application in microbicidal coatings.
- Methylated-pyridine derivatives that can be used as RNA-specific fluorescent probes for live cell imaging.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?