I1646
IL-3 human
≥97% (HPLC and SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Interleukin-3 human, hIL-3, IL-3
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Interleukin-3 human, IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥97% (HPLC and SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤1.0 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
15 kDa
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL3(3562)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
Protocoles
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.