H5416
FLT3 Ligand human
HumanKine®, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
441,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
About This Item
441,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
FLT3 Ligand human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤0.8 ng/mL EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
monomer 24-30 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/mg
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable