Principaux documents
HS206373C
Transfer Pipette
working volume 3 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
500 EACH
203,00 $
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
203,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduations 0.5 mL
Conditionnement
pack of 500 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS206373C
Capacité
7 mL
Volume de travail
3 mL
Catégories apparentées
Description générale
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Caractéristiques et avantages
• 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
• Sterile, single wrapped
• Lot-to-lot traceability
• Disposable