Principaux documents
Z331740
BRAND® pipette
withdraw volume 3 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
Synonyme(s) :
LAB Pipette
500 EA
95,90 $
95,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
95,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
95,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PE-LD
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pack of 500
pkg of 500 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 747750
withdraw volume measuring range
3 mL (including bulb)
Longueur
152 mm
D.E. de la pointe
2.8 mm
Catégories apparentées
Description générale
Disposable. Very good reproducibility of the number of drops per mL. Ideal for aliquots. Can be deep-frozen in filled state or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip. The integrated pipetting bulb depresses easily, minimize fatigue from frequent pipetting.
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Autres remarques
BR747750 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG