Principaux documents
HS206372C
Transfer Pipette
working volume 2 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
500 EACH
201,00 $
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
201,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
201,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduations 0.5 mL
Conditionnement
pack of 500 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS206372C
Capacité
5 mL
Volume de travail
2 mL
Description générale
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Caractéristiques et avantages
  • 2 mL working volume (5 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Sterile, single wrapped
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable