Principaux documents
HS206371A
Transfer Pipette
working volume 1 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
Synonyme(s) :
Disposable Transfer Pipette
500 EACH
70,60 $
70,60 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Changer de vue
500 EACH
70,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
70,60 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Matériaux
polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations 0.25 mL
Conditionnement
pack of 500 ea (bulk packed)
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS206371A
Capacité
5 mL
Volume de travail
1 mL
Catégories apparentées
Description générale
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Caractéristiques et avantages
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable