Pipets are kept in a sterile bag. It is convenient and easy to use.
Z350605
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, sterile
Synonyme(s) :
liquid transfer tool, plastic pipette
127,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
About This Item
127,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pack of 500 (25 bags of 20)
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Longueur
150 mm
Volume d'aspiration
3.2 mL
Diam. de la tige
7.8 mm
Catégories apparentées
Description générale
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable