389561
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
Synonyme(s) :
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
216,00 $
About This Item
216,00 $
Produits recommandés
Conjugué
conjugate (Glucosaminoglycan)
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 4758
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥2000 units (A280)
Conditionnement
ampule of ≥100 U (1 U = 1 TRU (Turbidity Reducing Unit))
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
0.5 M acetate, pH 6.0: 30 U/mL
water: 30 U/mL
Activité étrangère
protease ≤0.05 U/ampule (pH 6.0)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Please Note: The appearance of this product can vary from gray cottony fibers to balled up droplets with no change in quality.
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Mogelerskii, M.S. 1964. Fed. Proc. 23, T559.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.