Documents
H1136
Sigma-Aldrich
Hyaluronidase from Streptomyces hyalurolyticus
Synonyme(s) :
Hyaluronate lyase from Streptomyces hyalurolyticus
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
Streptomyces sp. (S. hyalurolyticus)
Niveau de qualité
Conjugué
conjugate (Glucosaminoglycan)
Forme
film (Clear)
Conditionnement
ampule of 300 ×  units
Température de stockage
−20°C
Description générale
L'hyaluronidase est très présente dans la nature. Chez l'homme, on la trouve dans un certain nombre d'organes et de fluides corporels. Elle est présente dans les sécrétions de virus, de bactériophages, de champignons et de bactéries. On la retrouve également dans les sécrétions de sangsues et de nématodes. Les serpents et les scorpions produisent de l'hyaluronidase dans leur venin. Enfin, cette enzyme est également sécrétée par les abeilles, les araignées, les guêpes, les frelons, les chenilles, les poissons et les lézards.
Application
L'hyaluronidase de Streptomyces hyalurolyticus a été utilisée :
  • dans la préparation de milieux DMEM/F-12 (milieu d'Eagle modifié par Dulbecco/mélange nutritif F-12) pour l'isolement et la purification de cellules individuelles à partir de tissus tumoraux dissociés
  • dans une solution de digestion pour la dérivation de cellules souches germinales à partir de tissu testiculaire
Actions biochimiques/physiologiques
L'hyaluronate lyase clive l'acide hyaluronique au niveau de la liaison β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcA, produisant des tétrasaccharides et des hexasaccharides de 3-(4-désoxy-β-D-gluc-4-énuronosyl)-N-acétyl-D-glucosamine. À la différence des autres hyaluronidases, cette enzyme est spécifique de l'acide hyaluronique et est inactive en présence de chondroïtine et de sulfate de chondroïtine.
L'hyaluronidase est une endoglycosidase qui agit en synergie avec des exoglycosidases telles que la β-glucuronidase et la β-N-acétylglucosaminidase. L'hyaluronidase régule le renouvellement de l'acide hyaluronique.
Définition de l'unité
Une unité dégrade 0,75 μg du polysaccharide acide hyaluronique par minute à pH 5,35 et 37 ºC (valeur mesurée par absorbance turbidimétrique [λ : 600 nm] sous forme complexée avec de la BSA après 45 minutes).
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tímea Váradi et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 60(8), 567-575 (2012-05-09)
Although trastuzumab is an efficient drug, primary and acquired resistance is a challenging problem. The authors have previously shown in mouse xenograft experiments that masking ErbB2 by hyaluronan leads to diminished binding of the antibody and consequent resistance. In the
Swathi Balaji et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(3), 868-881 (2016-12-03)
The cytokine IL-10 has potent antifibrotic effects in models of adult fibrosis, but the mechanisms of action are unclear. Here, we report a novel finding that IL-10 triggers a signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3)-dependent signaling pathway that
Conversion of adult mouse unipotent germline stem cells into pluripotent stem cells
Ko K, et al.
Nature Protocols, 5(5), 921-921 (2010)
Crystal structure of hyaluronidase, a major allergen of bee venom
Markovic H, et al.
Structure, 8(10), 1025-1035 (2000)
Connor C Gains et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 700-700 (2020-08-09)
The Achilles tendon (AT) is comprised of three distinct sub-tendons bound together by the inter-subtendon matrix (ISTM). The interactions between sub-tendons will have important implications for AT function. The aim of this study was to investigate the extent to which
Articles
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocoles
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.