H2138
Hexamethonium chloride
solid (hygroscopic)
Synonyme(s) :
Hexamethonium dichloride, N,N,N,N′,N′,N′-Hexamethyl-1,6-hexanediaminium dichloride, N,N,N,N′,N′,N′-Hexamethylhexamethylenediammonium dichloride
42,70 $
About This Item
42,70 $
Produits recommandés
Forme
solid (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: soluble
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2ClH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
PYIHTIJNCRKDBV-UHFFFAOYSA-L
Informations sur le gène
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable