Principaux documents
1.09034
Supelco
Schiff′s reagent
for detection of aldehydes
1 L
100,00 $
100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 L
100,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.21
100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
photometry: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
For the analytical determination of aldehydes in the ppm range. For histology we recommend Schiff′s reagent item 109033
Application
  • Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle.: This study examines the long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide in muscle, identified using special staining techniques including Schiff′s reagent, to evaluate the chronic effects on macrophagic myofasciitis lesions. (Gherardi RK et al., 2001).
Remarque sur l'analyse
Assay (SO₂): 0.15 - 0.30 %
Application test: conforms
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable