MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Principaux documents
G7000
Sigma-Aldrich
α-D-Glucose 1-phosphate disodium salt hydrate
≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous)
Synonyme(s) :
α-D-Glucopyranose 1-phosphate, Ester de Cori
1 G
75,80 $
5 G
112,00 $
10 G
222,00 $
25 G
439,00 $
100 G
1 440,00 $
75,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
75,80 $
5 G
112,00 $
10 G
222,00 $
25 G
439,00 $
100 G
1 440,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H11O9PNa2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.10 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
75,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous)
Forme
powder
Impuretés
≤0.1 mol % glucose
≤0.5 mol % α-D-glucose 1,6-diphosphate
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Traces de cations
Na: 13.5-16.7% (anhydrous)
Application(s)
agriculture
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
Clé InChI
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
Description générale
αLe D-glucose 6-phosphate est converti en D-glucose 6-phosphate par l′enzyme phosphoglucomutase.
Actions biochimiques/physiologiques
Le glucose-1-phosphate (G1P) est produit à partir du glycogène lors de la glycogénolyse par l′action de la glycogène phosphorylase. Sa conversion en glucose-6-phosphate (G6P) par la phosphoglucomutase est une porte d′entrée de la molécule de glucose dans les voies métaboliques telles que la glycolyse. Au cours de la glycogénèse, le G6P est converti en G1P par l′action de la phosphoglucose isomérase.
Notes préparatoires
Produit préparé au moyen d′une variante du protocole décrit dans McCready, R.M., et al., J. Am. Chem. Soc., 66, 560 (1944).
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Rickard Olsson et al.
Environmental science & technology, 46(1), 285-291 (2011-11-23)
Esters of phosphoric acid constitute a sizable fraction of the total phosphorus supply in the environment and thus play an important role in the global phosphorus cycle. Enzymatic hydrolysis of these esters to produce orthophosphate is often a required reaction
Fumiaki Ito et al.
Biochimica et biophysica acta, 1844(4), 759-766 (2014-02-05)
The archaeal non-phosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPN, EC 1.2.1.9) is a highly allosteric enzyme activated by glucose 1-phosphate (Glc1P). Recent kinetic analyses of two GAPN homologs from Sulfolobales show different allosteric behaviors toward the substrate glyceraldehyde-3-phosphate (GAP) and the allosteric effector
Xingwei Chen et al.
Journal of biomaterials applications, 27(4), 391-402 (2011-07-14)
The purpose of this study was to evaluate the feasibility of in situ thermosensitive hydrogel based on chitosan in combination with disodium α-d-Glucose 1-phosphate (DGP) for ocular drug delivery system. Aqueous solution of chitosan/DGP underwent sol-gel transition as temperature increased
Rickard Olsson et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(24), 18760-18770 (2010-11-20)
Adsorption, desorption, and precipitation reactions at environmental interfaces govern the fate of phosphorus in terrestrial and aquatic environments. Typically, a substantial part of the total pool of phosphorus consists of organophosphate, and in this study we have focused on the
Jelena Ciric et al.
Carbohydrate polymers, 93(1), 31-37 (2013-03-08)
An in vitro enzyme-catalyzed tandem reaction using the enzymes phosphorylase b from rabbit muscle and Deinococcus geothermalis glycogen branching enzyme (Dg GBE) to obtain branched polyglucans with tunable degree of branching (2% ÷ 13%) is presented. The tunable degree of