10127647001
Roche
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate
mol wt (glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2), pkg of 5 g
Synonyme(s) :
Ester de Robison, G-6-P-Na2
156,00 $
Disponible pour expédition le23 avril 2025Détails
About This Item
156,00 $
Disponible pour expédition le23 avril 2025Détails
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
(glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2)
Conditionnement
pkg of 5 g
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
Clé InChI
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Variante de formule
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash