G7402
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Gold antibody produced in goat
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 10 nm (colloidal gold)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
gold conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
aqueous glycerol suspension
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Taille des particules
10 nm (colloidal gold)
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Gold antibody is specific for rabbit IgG.
Immunogène
Application
Immuno-electron microscopy (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable