228621
Lead(II) nitrate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Lead dinitrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Impuretés
≤0.005% insolubles
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L)
Pf
470 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Chaîne SMILES
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clé InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable