G7277
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)−Gold antibody produced in goat
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 5 nm (colloidal gold)
Synonyme(s) :
Goat Anti-Rabbit IgG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
gold conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
aqueous glycerol suspension
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Taille des particules
5 nm (colloidal gold)
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogold labeling is a technique whereing antibodies, especially secondary antibodies, are labeled with colloidal gold. These gold conjugated antibodies generate electron dense particles that are visable using electron microscopy.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable