SRP5348
GST protein, tag-free
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~25 kDa
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Escherichia coli IAI39 ... gst> gst
gst(7152360)
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable