G0897
Genistin
from Glycine max (soybean), ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone 7-glucoside, Genistein 7-glucoside, Genistein-7-O-β-D-glucopyranoside, Genistoside, NSC 5112
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Glycine max (soybean)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.