345836
Genistin
An isoflavone glycoside found in soy-based food products.
Synonyme(s) :
Genistin, Genistein, 7-O-β-D-Glucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white to light yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A negative control for Genistein
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kajiya, H., et al. 2000. J. Cell. Physiol.183, 83.
Hamakawa, T., et al. 1999. J. Neurosci. 19, 9306.
Wang, H., and Murphy, P.A. 1994. Agric. Food Chem. 42, 1666.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable