F8927
Flupirtine maleate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]-carbamic acid ethyl ester maleate salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble >20 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N
InChI
1S/C15H17FN4O2.C4H4O4/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
DPYIXBFZUMCMJM-BTJKTKAUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable