Principaux documents
SML1504
Sigma-Aldrich
Tegaserod maleate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-N-pentyl-hydrazinecarboximidamide maleate
10 MG
192,00 $
50 MG
766,00 $
192,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
192,00 $
50 MG
766,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H23N5O · C4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
192,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N=C(NCCCCC)N/N=C/C1=CNC2=C1C=C(OC)C=C2.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C16H23N5O.C4H4O4/c1-3-4-5-8-18-16(17)21-20-11-12-10-19-15-7-6-13(22-2)9-14(12)15;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,9-11,19H,3-5,8H2,1-2H3,(H3,17,18,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-11+;2-1-
Clé InChI
CPDDZSSEAVLMRY-FEQFWAPWSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR4(3360)
Application
Tegaserod maleate has been used to study its cytotoxic effects on human astrocytes and to study its effects as an anti-glioblastoma agent.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
It stimulates neurotransmitter release from enteric nerves and regularizes gastrointestinal function. Tegaserod has been used to treat irritable bowel syndrome associated with constipation and chronic constipation.[2]
Tegaserod is a potent full agonist at serotonin 5-HT4 receptors with an EC50 of 7 nM.
Tegaserod is a serotonin 5-HT4 agonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Screening of clinically-applicable drugs in patient-derived glioblastoma stem-like cells identifies amiodarone, clofazimine and triptolide as potential anti-glioma agents
Sigrid S
Combinatorial Chemistry: From Theory to Application (2015)
Corrado Blandizzi and Carmelo Scarpignato
Side Effects of Drugs Annual: A world-wide yearly survey of new data and trends in adverse drug reactions., 33, 741-767 (2011)