F7930
FGFR3 (397-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Eph receptor tyrosine kinase, growth hormone receptor, ACH, CD333, CEK2, HSFGFR3EX, JTK4
698,00 $
About This Item
698,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
95-129 nmol/min·mg
Poids mol.
~73 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell based assay: suitable
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... FGFR3(2261)
Description générale
FGFR3 (fibroblast growth factor receptor 3) is a receptor tyrosine kinase (RTK) and belongs to the FGFR subfamily. This subfamily includes four members namely, FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4. It contains a ligand-binding region in its exoplasmic domain, a single transmembrane region, and a tyrosine kinase domain in its intracellular domain.[1]FGFR3 has a strong affinity for canonical FGF ligands.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable