SRP0351
PDGFRb active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CD140B, JTK12, platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
62 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
Solubilité
soluble
water: soluble
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDGFRB(5159)
Description générale
Human PDGFRbeta (GenBank Accession No. NM_002609), cytoplasmic domain, amino acids 558-1106 (end) with N-terminal His-tag, MW= 62 kDa, expressed in Sf9 cells via a Baculovirus expression system.
Platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) belongs to subclass III of receptor tyrosine kinases. The PDGFR exists as two isoforms, PDGFa and PDGFb-receptors, consisting of five extracellular immunoglobulin (Ig) loops and an intracellular tyrosine kinase (TK) domain.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable