MilliporeSigma
Passer à
D034
(−)-Butaclamol hydrochloride
solid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H31NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.98
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Plus de détails sur ce produit D034 Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
optical activity
[α]27/D −222° in methanol(lit.)
color
white
solubility
H2O: 0.25 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 5.4 mg/mL, alcohol-water mixtures: soluble (Dissolve solid in alcohol and dilute with water.)
SMILES string
Cl[H].[H][C@]12C[C@](O)(CCN1C[C@]3([H])c4ccccc4CCc5cccc2c35)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H31NO.ClH/c1-24(2,3)25(27)13-14-26-16-21-19-9-5-4-7-17(19)11-12-18-8-6-10-20(23(18)21)22(26)15-25;/h4-10,21-22,27H,11-16H2,1-3H3;1H/t21-,22-,25-;/m1./s1
InChI key
QZRUMKUMFJJARD-OMMJFLKZSA-N
Biochem/physiol Actions
Dopamine receptor antagonist; less active enantiomer.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
O111R101C141
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
H2O: 0.25 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 5.4 mg/mL, alcohol-water mixtures: soluble (Dissolve solid in alcohol and dilute with water.), ethanol: 1 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
solubility
H2O: 1.8 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 7.0 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL
color
white
color
white
color
tan
color
white
optical activity
[α]27/D −222° in methanol(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe