A8592
Anticorps monoclonal ANTI-FLAG® M2-peroxydase (HRP) antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anticorps monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M2, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
all
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
Isotype
IgG1
Séquence immunogène
DYKDDDDK
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GPX1(2876)
Description générale
Application
Dilution suggérée pour l'analyse ELISA : 1/20 000.
Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous sur notre portail des applications des produits FLAG®.
Forme physique
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.