F5554
Formalin, 10%, Neutral Buffered, Wintergreen Scented
histological fixative, pH 6.9-7.1
Synonyme(s) :
Formaldehyde, Methanal
88,30 $
About This Item
88,30 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Durée de conservation
Expiry date on the label.
Couleur
colorless
pH
6.90-7.10
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter