F1635
Formaldéhyde solution
contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Formol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Contient
10-15% methanol as stabilizer
Concentration
37 wt. % in H2O
37-38%
Technique(s)
tissue processing: suitable
Impuretés
≤0.03% free acid (as HCOOH)
Couleur
APHA: ≤10
pH
2.8-4.0
Point d'ébullition
97 °C
Pf
-15 °C
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
133.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56.11 °C - closed cup