HT501640
Solution de formol, tamponnée à pH neutre (10 %)
histological tissue fixative
Synonyme(s) :
Formaldehyde, Methanal
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
Couleur
colorless
pH
6.90-7.10
Densité
1.080 g/cm3
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter