HT5011
Solution de formol, tamponnée à pH neutre (10 %)
case of 48 × 15 mL, histological tissue fixative
Synonyme(s) :
Formaldehyde, Methanal
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
case of 48 × 15 mL
Concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
Couleur
colorless
pH
6.90-7.10
Densité
1.080 g/cm3
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Forme physique
Stockage et stabilité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter